Anti-VINC Mouse monoclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB120-11193
NOVUNB120-11193EA 586 EUR InStock
NOVUNB120-11193
Anti-VINC Mouse monoclonal antibody
Anticorps
The Vinculin Antibody (VIN-11-5) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Vinculin. This antibody reacts with human, mouse, bovine, chicken. The Vinculin Antibody (VIN-11-5) has been validated for the following applications: Western Blot, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Microarray.
Type: Primary
Antigen: Vinculin
Clonality: Monoclonal
Clone: VIN-11-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Bovine, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité