Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MHC1 Rat monoclonal antibody [clone: ERMP42]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB120-15680
NOVUNB120-15680EA 424 EUR InStock
NOVUNB120-15680
Anti-MHC1 Rat monoclonal antibody [clone: ERMP42]
Anticorps
Rat Monoclonal MHC Class I Antibody (ERMP42). Tested Applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen. Tested Reactivity: Mouse, Human (-).

Type: Primary
Antigen: MHC1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité