Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MMP2/8B4] (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-114B
NOVUNB200-114BEA 792 EUR InStock
NOVUNB200-114B
Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MMP2/8B4] (Biotin)
Anticorps
Mouse Monoclonal MMP2 Antibody (MMP2/8B4) [Biotin]. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 2 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité