Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 8B4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-114V
NOVUNB200-114VEA 792 EUR InStock
NOVUNB200-114V
Anti-MMP2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 8B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP2 (matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase))
Clonality: monoclonal
Clone: 8B4
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité