Anti-Prostein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-129
NOVUNB200-129EA 583 EUR InStock
NOVUNB200-129
Anti-Prostein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Prostein Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: Prostein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité