Anti-CDKN2A Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 5-C3-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-174FR
NOVUNB200-174FREA 650 EUR InStock
NOVUNB200-174FR
Anti-CDKN2A Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: 5-C3-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A)
Clonality: monoclonal
Clone: 5-C3-1
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité