Anti-TRDMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 102B1259.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB200-587
NOVUNB200-587EA 558 EUR InStock
NOVUNB200-587
Anti-TRDMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 102B1259.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRDMT1 (tRNA aspartic acid methyltransferase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 102B1259.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité