Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-109
NOVUNB300-109EA 764 EUR InStock
NOVUNB300-109
Anti-TH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal Tyrosine Hydroxylase Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Mammal.
There are 2 scientific publications using this antibody.
Type: Primary
Antigen: Tyrosine Hydroxylase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité