Anti-Neurokinin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-119C
NOVUNB300-119CEA 785 EUR InStock
NOVUNB300-119C
Anti-Neurokinin 1 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurokinin 1 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité