Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-143B
NOVUNB300-143BEA 692 EUR InStock
NOVUNB300-143B
Anti-GAP43 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The GAP-43 Antibody [Biotin] from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to GAP-43. This antibody reacts with human, mouse, rat, porcine, canine, chicken, primate. The GAP-43 Antibody [Biotin] has been validated for the following applications: Western Blot, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1-2 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: GAP-43
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Chicken, Primate

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité