Anti-Neurokinin B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-201G
NOVUNB300-201GEA 692 EUR InStock
NOVUNB300-201G
Anti-Neurokinin B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neurokinin B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité