Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NEFH Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-217
NOVUNB300-217EA 560 EUR InStock
NOVUNB300-217
Anti-NEFH Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Chicken Polyclonal 200kDa Neurofilament Heavy Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovi

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:10000

Type: Primary
Antigen: 200kDa Neurofilament Heavy
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité