Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTDSPL Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-231B
NOVUNB300-231BEA 681 EUR InStock
NOVUNB300-231B
Anti-CTDSPL Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
The SCP3 / SYCP3 Antibody [Biotin] from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to SCP3 / SYCP3. This antibody reacts with human, mouse. The SCP3 / SYCP3 Antibody [Biotin] has been validated for the following applications: Western Blot, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:750

Type: Primary
Antigen: SCP3/SYCP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité