Anti-FXR2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 1G2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-259G
NOVUNB300-259GEA 655 EUR InStock
NOVUNB300-259G
Anti-FXR2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 1G2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FXR2 (fragile X mental retardation, autosomal homolog 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 1G2
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité