Anti-NES Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 10C2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-266C
NOVUNB300-266CEA 736 EUR InStock
NOVUNB300-266C
Anti-NES Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 10C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NES (nestin)
Clonality: monoclonal
Clone: 10C2
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité