Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse monoclonal anti-NFAT1 antibody (25A10.D6.D2)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-504
NOVUNB300-504EA 640 EUR InStock
NOVUNB300-504
Mouse monoclonal anti-NFAT1 antibody (25A10.D6.D2)
Anticorps
The NFATC2 / NFAT1 Antibody (25A10.D6.D2) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to NFATC2 / NFAT1. This antibody reacts with human, mouse, rat. The NFATC2 / NFAT1 Antibody (25A10.D6.D2) has been validated for the following applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Gel Super Shift Assays, Sandwich ELISA.

Type: Primary
Antigen: NFATC2/NFAT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 25A10.D6.D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité