Anti-CFTR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CF3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-511
NOVUNB300-511EA 0 EUR InStock
NOVUNB300-511
Anti-CFTR Mouse Monoclonal Antibody [clone: CF3]
Anticorps
The CFTR Antibody (CF3) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to CFTR. This antibody reacts with human, mouse, rat, chicken. The CFTR Antibody (CF3) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Blocking/Neutralising.
Type: Primary
Antigen: CFTR
Clonality: Monoclonal
Clone: CF3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité