Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P4HB Mouse monoclonal antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-517
NOVUNB300-517EA 627 EUR InStock
NOVUNB300-517
Anti-P4HB Mouse monoclonal antibody
Anticorps
The PDI Antibody (RL90) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to PDI. This antibody reacts with human, mouse, rat, porcine, bovine, hamster, primate, rabbit. The PDI Antibody (RL90) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Blocking / Neutralizing, Immunomicroscopy.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100

Type: Primary
Antigen: PDI
Clonality: Monoclonal
Clone: RL90
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Hamster, Primate, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité