Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-520V
NOVUNB300-520VEA 696 EUR InStock
NOVUNB300-520V
Anti-HSPA5 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité