Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-675B
NOVUNB300-675BEA 710 EUR InStock
NOVUNB300-675B
Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit Polyclonal UCHL1 Antibody [Biotin]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Guinea Pig, Primate, Porcine.

Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité