Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-676C
NOVUNB300-676CEA 620 EUR InStock
NOVUNB300-676C
Anti-UCHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Rabbit Polyclonal UCHL1 Antibody [DyLight 650]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry. Tested Reactivity: Mouse.
Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité