Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Goat Polyclonal anti-Rabenosyn 5 antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB300-813
NOVUNB300-813EA 650 EUR InStock
NOVUNB300-813
Goat Polyclonal anti-Rabenosyn 5 antibody
Anticorps
The Rabenosyn 5 Antibody from Novus Biologicals is a goat polyclonal antibody to Rabenosyn 5. This antibody reacts with human. The Rabenosyn 5 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Peptide ELISA.

Type: Primary
Antigen: Rabenosyn 5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité