Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-101C
NOVUNB400-101CEA 737 EUR InStock
NOVUNB400-101C
Anti-SCARB1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SCARB1 (scavenger receptor class B, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité