Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-132
NOVUNB400-132EA 732 EUR InStock
NOVUNB400-132
Anti-ABCG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The ABCG1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to ABCG1. This antibody reacts with human, mouse, rat, chinese hamster, hamster, monkey, rabbit. The ABCG1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, In vitro assay.

In vitro assay

Type: Primary
Antigen: ABCG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chinese Hamster, Hamster, Monkey, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité