Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-144H
NOVUNB400-144HEA 847 EUR InStock
NOVUNB400-144H
Anti-CD36 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD36 (CD36 molecule (thrombospondin receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité