Anti-THOP1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 4D6]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB400-146F
NOVUNB400-146FEA 655 EUR InStock
NOVUNB400-146F
Anti-THOP1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 4D6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THOP1 (thimet oligopeptidase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 4D6
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité