Anti-MAPK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-138
NOVUNB500-138EA 603 EUR InStock
NOVUNB500-138
Anti-MAPK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal p38 [p Tyr182] Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: MAPK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité