Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 32.1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-237V
NOVUNB500-237VEA 710 EUR InStock
NOVUNB500-237V
Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: 32.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC5 (baculoviral IAP repeat containing 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 32.1
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité