Anti-CD59 mouse monoclonal antibody [clone: MEM-43]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-330
NOVUNB500-330EA 518 EUR InStock
NOVUNB500-330
Anti-CD59 mouse monoclonal antibody [clone: MEM-43]
Anticorps
The CD59 Antibody (MEM-43) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to CD59. This antibody reacts with human. The CD59 Antibody (MEM-43) has been validated for the following applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Blocking / Neutralising, CyTOF-ready.
Type: Primary
Antigen: CD59
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-43
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité