Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-154]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-378
NOVUNB500-378EA 536 EUR InStock
NOVUNB500-378
Anti-CD16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-154]
Anticorps
The Fc gamma RIII (CD16) Antibody (MEM-154) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Fc gamma RIII (CD16). This antibody reacts with human. The Fc gamma RIII (CD16) Antibody (MEM-154) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional, Flow (Cell Surface), CyTOF-ready.

Type: Primary
Antigen: CD16
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-154
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité