Anti-p97/VCP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hs-14]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-455
NOVUNB500-455EA 456 EUR InStock
NOVUNB500-455
Anti-p97/VCP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Hs-14]
Anticorps
The p97/VCP Antibody (Hs-14) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to p97/VCP. This antibody reacts with human, mouse. The p97/VCP Antibody (Hs-14) has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Type: Primary
Antigen: p97/VCP
Clonality: Monoclonal
Clone: Hs-14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité