Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 8E2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB500-644C
NOVUNB500-644CEA 642 EUR InStock
NOVUNB500-644C
Anti-BIRC5 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: 8E2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC5 (baculoviral IAP repeat containing 5)
Clonality: monoclonal
Clone: 800
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité