Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: MEC 14.7]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1071V
NOVUNB600-1071VEA 754 EUR InStock
NOVUNB600-1071V
Anti-CD34 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: MEC 14.7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD34 (CD34 molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: MEC 14.7
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité