Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin alpha V beta 3 mouse monoclonal antibody [clone: BV4]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1342
NOVUNB600-1342EA 619 EUR InStock
NOVUNB600-1342
Anti-Integrin alpha V beta 3 mouse monoclonal antibody [clone: BV4]
Anticorps
Mouse Monoclonal Integrin alpha V beta 3 Antibody (BV4). Tested Applications: Western Blot, Functional, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Bovine.

Type: Primary
Antigen: Integrin alpha V beta 3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité