Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY6G6C Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1387
NOVUNB600-1387EA 603 EUR InStock
NOVUNB600-1387
Anti-LY6G6C Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Rat Monoclonal Ly-6G6C Antibody (NIMP-R14). Tested Applications: Flow Cytometry, Functional, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Mouse.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50

Type: Primary
Antigen: LY6G6C
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité