Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC13.3] (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1475G
NOVUNB600-1475GEA 710 EUR InStock
NOVUNB600-1475G
Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC13.3] (DyLight® 488)
Anticorps
Rat Monoclonal CD31/PECAM1 Antibody (MEC13.3) [DyLight 488]. Tested Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactiv
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100-1:500
Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité