Anti-PECAM1 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: MEC13.3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-1475IR
NOVUNB600-1475IREA 710 EUR InStock
NOVUNB600-1475IR
Anti-PECAM1 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: MEC13.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MEC13.3
Conjugation: DyLight® 755
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité