Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 3H2-E8]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-235G
NOVUNB600-235GEA 736 EUR InStock
NOVUNB600-235G
Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 3H2-E8]
Anticorps
The BLIMP1 / PRDM1 Antibody (3H2-E8) [DyLight 488] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to BLIMP1 / PRDM1. This antibody reacts with human, mouse, porcine. The BLIMP1 / PRDM1 Antibody (3H2-E8) [DyLight 488] has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200

Type: Primary
Antigen: BLIMP1/PRDM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H2-E8
Conjugation: DyLight 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité