Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 3H2-E8]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-235H
NOVUNB600-235HEA 777 EUR InStock
NOVUNB600-235H
Anti-Blimp-1 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 3H2-E8]
Anticorps
The BLIMP1 / PRDM1 Antibody (3H2-E8) [HRP] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to BLIMP1 / PRDM1. This antibody reacts with human, mouse, porcine. The BLIMP1 / PRDM1 Antibody (3H2-E8) [HRP] has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:200

Type: Primary
Antigen: BLIMP1/PRDM1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3H2-E8
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité