Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: 9E10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-302IR
NOVUNB600-302IREA 710 EUR InStock
NOVUNB600-302IR
Anti-MYC Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: 9E10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYC (v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog)
Clonality: monoclonal
Clone: 90000000000
Conjugation: DyLight® 755
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité