Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-336G
NOVUNB600-336GEA 743 EUR InStock
NOVUNB600-336G
Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYC (v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité