Anti-V5 Tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-381
NOVUNB600-381EA 598 EUR InStock
NOVUNB600-381
Anti-V5 Tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal V5 Epitope Tag Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Non-species specific.
Type: Primary
Antigen: V5 Tag
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Many Species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité