Anti-Aflatoxin B1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 6A10]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-443R
NOVUNB600-443REA 710 EUR InStock
NOVUNB600-443R
Anti-Aflatoxin B1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: 6A10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin B1 (aflatoxin B1)
Clonality: monoclonal
Clone: 6A10
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité