Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Collagen I alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: COL-1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-450
NOVUNB600-450EA 0 EUR InStock
NOVUNB600-450
Anti-Collagen I alpha 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: COL-1]
Anticorps
The Collagen I alpha 1 Antibody (COL-1) from is a mouse monoclonal antibody to Collagen I alpha 1. This antibody reacts with human, mouse, rat, porcine, bovine, equine, mammal, rabbit. The Collagen I alpha 1 Antibody (COL-1) has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.

Type: Primary
Antigen: Collagen I alpha 1
Clonality: Monoclonal
Clone: COL-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: The epitope recognised by the antibody may be sensitive to routine formalin fixation and paraffin embedding.
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine, Mammal, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité