Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AU5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-458
NOVUNB600-458EA 594 EUR InStock
NOVUNB600-458
Anti-AU5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal AU5 Epitope Tag Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Non-species specific.

Type: Primary
Antigen: AU5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: TDFYLK
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité