Anti-AU5 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-461
NOVUNB600-461EA 583 EUR InStock
NOVUNB600-461
Anti-AU5 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat Polyclonal AU5 Epitope Tag Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Non-species specific.
Type: Primary
Antigen: AU5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: TDFYLK
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité