Anti-ZIC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-488B
NOVUNB600-488BEA 696 EUR InStock
NOVUNB600-488B
Anti-ZIC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZIC1 (Zic family member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité