Anti-GLI1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-600C
NOVUNB600-600CEA 777 EUR InStock
NOVUNB600-600C
Anti-GLI1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GLI1 (GLI family zinc finger 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité