Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENPP1 Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 550)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB600-816R
NOVUNB600-816REA 655 EUR InStock
NOVUNB600-816R
Anti-ENPP1 Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité