Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) goat polyclonal antibody (HRP (horseradish peroxidase))

Fournisseur: Novus Biologicals
NB7224
NOVUNB7224EA 343 EUR InStock
NOVUNB7224
Anti-IgG (H+L) goat polyclonal antibody (HRP (horseradish peroxidase))
Anticorps
The Goat anti-Ferret IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP] from Novus Biologicals is a goat polyclonal antibody to IgG (H+L). This antibody reacts with ferret. The Goat anti-Ferret IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP] has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.

Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light Chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Ferret

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité